Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Protease Inhibitor Cocktail
Sinónimos:
Cóctel de inhibidores de proteasas
Products
Categoría de producto
inhibitor cocktails (7)
inhibitors (7)
bioactive small molecules (2)
Marca
Sigma-Aldrich (16)
Fuente biológica
Forma física
Tejido
Nivel de calidad
Filtre los productos.
Showing 1-16 of 16
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
P8340
Protease Inhibitor Cocktail,
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution
Expandir
Ver Fijación de precios
P2714
Protease Inhibitor Cocktail,
lyophilized powder, for the inhibition of serine, cysteine and metallo-proteases, for general use, lyophilized powder
Expandir
Ver Fijación de precios
S8830
Protease Inhibitor Cocktail,
SIGMA FAST, EDTA-Free, tablet, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for use in purification of Histidine-tagged proteins
Expandir
Ver Fijación de precios
P8849
Protease Inhibitor Cocktail,
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic, aminopeptidases and thermolysin-like activities, for use in purification of Histidine-tagged proteins, DMSO solution
Expandir
Ver Fijación de precios
P9599
Protease Inhibitor Cocktail,
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic, metalloproteases and aminopeptidases, for plant cell and tissue extracts, DMSO solution
Expandir
Ver Fijación de precios
S8820
Protease Inhibitor Cocktail,
SIGMA FAST, tablet, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, For General Use
Expandir
Ver Fijación de precios
P1860
Protease Inhibitor Cocktail,
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic proteases and aminopeptidases, for use in tissue culture media, DMSO solution
Expandir
Ver Fijación de precios
P8465
Protease Inhibitor Cocktail,
lyophilized powder, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic, metalloproteases and aminopeptidases, for use with bacterial cell extracts, lyophilized powder
Expandir
Ver Fijación de precios
P8215
Protease Inhibitor Cocktail,
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for use with fungal and yeast extracts, DMSO solution
Expandir
Ver Fijación de precios
PIC0002
Protease Inhibitor Cocktail,
ReadyShield
®
ready-to-use solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases, for use with mammalian cell and tissue extracts, Non-freezing solution
Expandir
Ver Fijación de precios
I3786
Protease Inhibitor Cocktail,
Animal-Free, DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic proteases and aminopeptidases, for use with mammalian cell and tissue extract, DMSO solution
Expandir
Ver Fijación de precios
PIC0007
Protease Inhibitor Cocktail,
ReadyShield
®
ready-to-use solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, Safe for Proteomic Mass Spectrometry applications
Expandir
Ver Fijación de precios
I3911
Protease Inhibitor Cocktail,
Animal-Free, lyophilized powder, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for general use, lyophilized powder
Expandir
Ver Fijación de precios
PIC0006
Protease Inhibitor Cocktail,
ReadyShield
®
ready-to-use solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic proteases and aminopeptidases, for use in tissue culture media, Non-freezing solution
Expandir
Ver Fijación de precios
PIC0005
Protease Inhibitor Cocktail,
ReadyShield
®
ready-to-use solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases, For plant cell and tissue extracts, Non-freezing solution
Expandir
Ver Fijación de precios
PIC0004
Protease Inhibitor Cocktail,
ReadyShield
®
ready-to-use solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases, for use in purification of Histidine-tagged proteins, Non-freezing solution