1466696
USP
N-Nitrosomethylaminobutyric Acid (NMBA)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-[Methyl(nitroso)amino]butanoic acid
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 1 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(N=O)(CCCC(=O)O)C
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
SJLBIPLIGYWGJV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
It is also used to prepare standard, nitrosamine standards stock solution mixture, and sensitivity solutions to determine NMBA impurity in drug substances and drug products (valsartan, irbesartan, and losartan potassium etc) by chromatography according to general chapter <1469> of United States Pharmacopeia.
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Visión general de los ensayos de las impurezas nitrosamínicas, las regulaciones mundiales y las consideraciones clave en la selección de los filtros para la preparación y el análisis de las muestras.
Visión general de los ensayos de las impurezas nitrosamínicas, las regulaciones mundiales y las consideraciones clave en la selección de los filtros para la preparación y el análisis de las muestras.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.