1466641
USP
N-Nitrosodibutylamine (NDBA)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 1 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(N=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
YGJHZCLPZAZIHH-UHFFFAOYSA-N
General description
application
It is also used to prepare standard, nitrosamine standards stock solution mixture, and sensitivity solutions to determine NDBA impurity in drug substances and drug products (valsartan, irbesartan, and losartan potassium etc.) by chromatography according to general chapter <1469> of United States Pharmacopeia.[1]
Analysis Note
Other Notes
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Visión general de los ensayos de las impurezas nitrosamínicas, las regulaciones mundiales y las consideraciones clave en la selección de los filtros para la preparación y el análisis de las muestras.
Visión general de los ensayos de las impurezas nitrosamínicas, las regulaciones mundiales y las consideraciones clave en la selección de los filtros para la preparación y el análisis de las muestras.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.