1395500
USP
Metaproterenol sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Metaproterenol hemisulfate salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
metaproterenol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C11H17NO3.H2O4S/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-9(13)5-10(14)4-8;1-5(2,3)4/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
MKFFGUZYVNDHIH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRB2(154)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Metaproterenol Sulfate Oral Solution
- Metaproterenol Sulfate Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)