1369000
USP
Lithium carbonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
lithium carbonate
fabricante / nombre comercial
USP
mp
618 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Información sobre el gen
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Lithium Carbonate Capsules
- Lithium Carbonate Tablets
- Lithium Carbonate Extended-Release Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)