1302906
USP
Halobetasol propionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
21-Chloro-6α, 9-difluoro-11β, 17-dihydroxy-16β-methylpregna-1, 4-diene-3,20-dione 17-propionate, Ulobetasol propionate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
halobetasol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
F[C@@]21C(C4C([C@@]([C@H](C4)C)(OC(=O)CC)C(=O)CCl)(CC2O)C)C[C@@H](C3=CC(=O)C=CC31C)F
InChI
1S/C25H31ClF2O5/c1-5-21(32)33-25(20(31)12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15?,16?,18-,19?,22?,23?,24-,25-/m0/s1
Clave InChI
BDSYKGHYMJNPAB-YKQIDFLYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)