1269265
USP
Famotidine Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
3-{[2-(Diaminomethyleneamino)thiazol-4-yl}methylthio]propanoic acid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
familia API
famotidine
Formulario
powder
envase
pkg of 25 mg
fabricante / nombre comercial
USP
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white
mp
474.8-478.4 °F (246—248°C)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c(nc(c1)CSCCC(=O)O)NC(=N)N
InChI
1S/C8H12N4O2S2/c9-7(10)12-8-11-5(4-16-8)3-15-2-1-6(13)14/h4H,1-3H2,(H,13,14)(H4,9,10,11,12)
Clave InChI
JEGZXDCDUSGFSB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)