PHR2911
Famotidine Related Compound D
Sinónimos:
3-{{{2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl}methyl}sulphanyl}propanamide, 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanamide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1269243
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
famotidine
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c(nc(c1)CSCCC(=O)N)N=CNN
InChI
1S/C8H13N5OS2/c9-7(14)1-2-15-3-6-4-16-8(13-6)11-5-12-10/h4-5H,1-3,10H2,(H2,9,14)(H,11,12,13)
Clave InChI
ASHSLSDRNNWQKI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)