1265606
USP
Ethyl formate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Formic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
temp. de autoignición
851 °F
lim. expl.
16 %
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
densidad
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)