1157013
USP
Cyclophosphamide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
familia API
cyclophosphamide
fabricante / nombre comercial
USP
mp
212-214 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
Cl.ClCCNCCCl
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
Clave InChI
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No information available.
Punto de inflamabilidad (°C)
No information available.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)