C40200
2-Chloroethylamine hydrochloride
99%
Sinónimos:
2-Aminoethyl chloride hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
crystals
mp
140-150 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.NCCCl
InChI
1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
Clave InChI
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- in the preparation of novel Schiff base ligands, that can also be used to remove metal ions such as Co (II) and Ni (II) from contaminated water when immobilized on silica gels)
- as a derivatizing reagent
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?