1140597
USP
Clopidogrel Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(RS)-Methyl (2-chlorophenyl)-4,5-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(7H)-acetate hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
clopidogrel
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O=C(OC)C(N1CCC(C=CS2)=C2C1)C3=CC=CC=C3Cl.Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.ClH/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-11-7-9-21-14(11)10-18;/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;1H
Clave InChI
SYAKRIYLSOOCKW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Also used to prepare standard, system suitability stock, and system suitability solution during the assay and impurity analysis of clopidogrel bisulfate and clopidogrel tablets by using liquid chromatography coupled with UV detector.
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)