Merck
Todas las fotos(6)
Key Documents
1.09731
Supelco
Tetrahidrofuran
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., EMSURE®
Sinónimos:
THF, óxido de tetrametileno, Oxolano, óxido de butileno, Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein/REAXYS Number:
102391
MDL number:
UNSPSC Code:
12191504
EC Index Number:
203-726-8
NACRES:
NB.21
product name
Tetrahidrofuran, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
impurities
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.03% Water
evapn. residue
≤0.0005%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
transition temp
flash point -21.5 °C
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.000002%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
General description
Los disolventes de grado EMSURE son idóneos para un amplio espectro de aplicaciones clásicas de laboratorio y se utilizan a menudo en aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes. EMSURE proporciona las mejores y más extensas especificaciones de productos en todo el mundo. Declaramos que nuestra gama EMSURE cumple la normativa ACS, la sección de reactivos de la Farmacopea Europea (React. Ph Eur) y las normas ISO.
Application
  • Construcción de policarbonatos con grupos multifuncionales colgantes a través de un enfoque de copolimerización CO2/diepóxido en un solo paso: en este estudio se emplea tetrahidrofurano (THF) como disolvente en la síntesis de policarbonatos multifuncionales mediante copolimerización CO2, demostrando su utilidad en la creación de materiales avanzados con posibles aplicaciones en sostenibilidad medioambiental y química de polímeros (Wu et al., 2024).
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 99,8 %
Identidad (IR): conforme
Aspecto: transparente
Color: ≤ 10 Hazen
Densidad (d 20 °C; 20 °C): 0,885 - 0,895
Acidez: ≤ 0,0003 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0002 meq/g
Peróxidos: conforme
Peróxido (como H₂O₂): ≤ 0,005 %
Al (Aluminio): ≤ 0,00005 %
B (Boro): ≤ 0,000002 %
Ba (Bario): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcio): ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmio): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalto): ≤ 0,000002 %
Cr (Cromo): ≤ 0,000002 %
Cu (Cobre): ≤ 0,000002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,000002 %
Mn (Manganeso): ≤ 0,000002 %
Ni (Níquel): ≤ 0,000002 %
Pb (Plomo): ≤ 0,00001 %
Sn (Estaño): ≤ 0,00001 %
Zn (Cinc): ≤ 0,00001 %
Residuos de evaporación: ≤ 0,0005 %
Agua: ≤ 0,03 %
Estabilizado con 2,6-di-terc-butil-4-metilfenol (BHT).
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup