Documentos clave
Z777307
Supelco
Zenix®-C SEC-80 (3 μm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol bonding phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Zenix®-C SEC-80 HPLC Column, 3 μm particle size, pore size 80 Å, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L59
Línea del producto
Zenix®
Características
endcapped: no
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Sepax 233080-4630
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 4.6 mm
Matriz
spherical silica particle platform
grupo activo de la matriz
diol bonding phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
80 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2.5-7.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Información legal
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)