Documentos clave
Z777010
Zenix® SEC-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Zenix® SEC-100 Gel Filtration Column, 3μm, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, PEEK
Materiales
PEEK
Agency
suitable for USP L59
Línea del producto
Zenix®
mol peso
100-100,000
fabricante / nombre comercial
Sepax 213100P-4630
envase
1 ea of
Parámetros
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 4.6 mm
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
spherical silica
fully porous particle
grupo activo de la matriz
hydrophilic polymer phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
100 Å
Intervalo de pH operativo
2.0-8.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Like their 5 micron siblings, 3 micron Zenix SEC columns feature a hydrophilic surface layer to prevent the sample from interacting with the underlying silica. Select 100, 300 or 500 A pores based on the size of your sample molecules, whether you are analyzing peptides, proteins, mAbs, ADCs, fusion proteins, etc. in quality control or research.
Zenix User Manual
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)