Y0002120
Tapentadol hydrochloride - * psy
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Tapentadol hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
API family
tapentadol
manufacturer/tradename
EDQM
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N(C[C@@H]([C@@H](CC)c1cc(ccc1)O)C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C14H23NO.ClH/c1-5-14(11(2)10-15(3)4)12-7-6-8-13(16)9-12;/h6-9,11,14,16H,5,10H2,1-4H3;1H/t11-,14+;/m0./s1
InChI key
ZELFLGGRLLOERW-YECZQDJWSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)