PHL89257
α-Pinene
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(±)-2-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
491 °F
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
densidad
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Clave InChI
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)