62118
(R)-(+)-Limonene
analytical standard
Sinónimos:
(+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
4.7 (vs air)
vapor pressure
<3 mmHg ( 14.4 °C)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D +115.5±1°, c = 10% in ethanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.1 %
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
n20/D 1.473
bp
176-177 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
General description
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Application
- Analysis of alcoholic beverages for the determination of (R)-(+)-limonene by differential pulse voltammetry (DPV) using two novel electrochemical sensors
- Simultaneous determination of limonene and linalool in 10 perfume product samples by two-dimensional high-performance liquid chromatographic (HPLC) method combined with electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS)
- Determination of the enantiomeric composition of volatile chiral compounds, commonly present in three plant species from the Citrus genus by multidimensional gas chromatography (MDGC) coupled to mass spectrometry (MS)
- Multi-residue analysis of volatiles and fatty acids found in wild and cultivated fennel samples by a single extraction method and gas chromatographic-flame ionization detection (GC-FID)
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene
Contenido relacionado
La cromatografía de gases es una técnica analítica común que se utiliza para separar y analizar compuestos volátiles en fase gaseosa. La GC se aplica en muchas industrias para el control de calidad y para identificar o cuantificar los compuestos de una mezcla.
La cromatografía de gases es una técnica analítica común que se utiliza para separar y analizar compuestos volátiles en fase gaseosa. La GC se aplica en muchas industrias para el control de calidad y para identificar o cuantificar los compuestos de una mezcla.
La cromatografía de gases es una técnica analítica común que se utiliza para separar y analizar compuestos volátiles en fase gaseosa. La GC se aplica en muchas industrias para el control de calidad y para identificar o cuantificar los compuestos de una mezcla.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Chromatograms
suitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.