Merck
PHL86678
Heliosupine sulfate
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Cyanoglossophine sulfate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H31NO7 · 0.5 H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
446.50
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N21[C@@H]([C@H](CC2)OC(=O)\C(=C/C)\C)C(=CC1)COC(=O)[C@](O)([C@@H](O)C)C(O)(C)C
InChI
1S/C20H31NO7/c1-6-12(2)17(23)28-15-8-10-21-9-7-14(16(15)21)11-27-18(24)20(26,13(3)22)19(4,5)25/h6-7,13,15-16,22,25-26H,8-11H2,1-5H3/b12-6-/t13-,15-,16+,20+/m0/s1
Clave InChI
HRSGCYGUWHGOPY-UKLMUADPSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
Please note that the given CAS # refers to the free base as there is no CAS # for the sulfate salt available.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)