PHL84274
Usaramine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
trans-Retrorsine, Mucronatine
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(C(CO2)=CC3)N3CC[C@]1(OC(/C(C[C@@H](C)[C@](O)(CO)C2=O)=C/C)=O)[H]
InChI
1S/C18H25NO6/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)24-9-13-4-6-19-7-5-14(15(13)19)25-16(12)21/h3-4,11,14-15,20,23H,5-10H2,1-2H3/b12-3+/t11-,14-,15-,18-/m1/s1
InChI key
BCJMNZRQJAVDLD-FXGRWVCYSA-N
General description
Analysis Note
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?