Merck
PHL83917
Tinnevellin glucoside
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24O9
Número de CAS:
Peso molecular:
408.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3c(c(c(c(c3)C)C(=O)C)O)c(c2)OC
InChI
1S/C20H24O9/c1-8-4-10-5-11(6-12(27-3)15(10)17(24)14(8)9(2)22)28-20-19(26)18(25)16(23)13(7-21)29-20/h4-6,13,16,18-21,23-26H,7H2,1-3H3/t13-,16-,18+,19-,20-/m1/s1
Clave InChI
FEZDDTIDMGTSLT-CZNQJBLBSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)