Merck
PHL89183
23-epi-26-Deoxyactein
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
26-Deoxyactein
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H56O10
Número de CAS:
Peso molecular:
660.83
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1C(C(C(C(C1)O)O)O)OC2C(C3C4(C5(C(C6(C(C7C(OC8(OCC9(OC98)C)CC7C)C6)(C(C5)OC(=O)C)C)C)CC3)C4)CC2)(C)C
Clave InChI
GCMGJWLOGKSUGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)