PHL83886
Parishin B
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](OC2=CC=C(COC(CC(CC(O)=O)(O)C(OCC3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C=C3)=O)=O)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)