78555
Phenyl-β-D-glucuronide
≥99.0% (HPLC), powder
Sinónimos:
Phenyl-β-D-glucopyranosiduronic acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Phenyl-β-D-glucuronide, ≥99.0% (HPLC)
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −87±5°, c = 1% in H2O
impurezas
≤8% water
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H14O7/c13-7-8(14)10(11(16)17)19-12(9(7)15)18-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-10,12-15H,(H,16,17)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
Clave InChI
WVHAUDNUGBNUDZ-GOVZDWNOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?