PHL83849
Emodin 8-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,6-dihydroxy-3-methyl-8-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyanthracene-9,10-dione, Anthraglycoside B, Emodin 8-β-D-Glucopyranoside, Emodin glucoside B
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(O)=C2C(C(C(C=C(O)C=C3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)=C3C2=O)=O)=C1
InChI
1S/C21H20O10/c1-7-2-9-14(11(24)3-7)18(27)15-10(16(9)25)4-8(23)5-12(15)30-21-20(29)19(28)17(26)13(6-22)31-21/h2-5,13,17,19-24,26,28-29H,6H2,1H3/t13-,17-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
HSWIRQIYASIOBE-JNHRPPPUSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)