PHL82492
Calycosin 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Calycosin 7-O-β-D-glucopyranoside, 3′,7-Dihydroxy 4′-methoxyisoflavone 7-β-D-glucopyranoside
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-15-5-2-10(6-14(15)24)13-9-30-16-7-11(3-4-12(16)18(13)25)31-22-21(28)20(27)19(26)17(8-23)32-22/h2-7,9,17,19-24,26-28H,8H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
InChI key
WACBUPFEGWUGPB-MIUGBVLSSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)