PHL82491
Calycosin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3′,7-Dihydroxy-4′-methoxy-isoflavone, 3′-Hydroxyformononetin, Cyclosin
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O=C1C(C(C=C2)=CC(O)=C2OC)=COC3=CC(O)=CC=C13
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-14-5-2-9(6-13(14)19)15-8-12(18)11-4-3-10(17)7-16(11)21-15/h2-8,17,19H,1H3
Clave InChI
QAGGICSUEVNSGH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)