Merck
PHL80141
Fumaric acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCCH=CHCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
116.07
Beilstein:
605763
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
presión de vapor
1.7 mmHg ( 165 °C)
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
1364 °F
lim. expl.
40 %
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Clave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica pimpinella silybum
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
523.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
273 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)