Merck
W248835
Sigma-Aldrich
Fumaric acid
natural (US), ≥98%, FG
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCCH=CHCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
116.07
Número de FEMA:
2488
Beilstein:
605763
nº del Consejo Europeo:
25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
08.025
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
odorless
grado:
FG
Halal
Kosher
natural (US)
origen biológico:
botanical
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
botanical
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
presión de vapor
1.7 mmHg ( 165 °C)
Ensayo
≥98%
temp. de autoignición
1364 °F
lim. expl.
40 %
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Clave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
523.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
273 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)