Documentos clave
G005736
LC/MS Analysis of Sertraline and Norsertraline on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express RP Amide, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53918-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate, water, pH 3.6; [B] 10 mM ammonium formate, acetonitrile, pH 3.6; (65:35, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 55 °C
detector: ESI(+), 100-1000 m/z
injection: 2 μL
sample: 200 ng/mL in 25:75, water: acetonitrile
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
componente de la fase móvil
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)