Documentos clave
G005374
HPLC Analysis of 25-Hydroxyvitamin D3 and 25-Hydroxyvitamin D2 on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
mobile phase: [A] 7 mM ammonium formate; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 250 nm
ESI(+), TIC m/z 100 - 1000
injection: 1 μL
sample: 300 mg/L in 25:75, water:methanol
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    25-Hydroxyvitamin D3 solution, 5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    25-Hydroxyvitamin D2 solution, 50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Estándar
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
componente de la fase móvil
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)