Documentos clave
ERMBF444A
DP202216 Maize (blank)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please click on the below product number:
ERMBF444A
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)