Key Documents
ERMBF410BP
Soya Bean GMO Standard GTS 40-3-2
>98% GTS 40-3-2, ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
agency
ERM®
quality
>98% GTS 40-3-2
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For more information please see:
ERM-BF410BP
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1