Merck
CRM40184
Lilial solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
Sinónimos:
(±)-2-Methyl-3-(4-tert-butylphenyl)propanal, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propanal, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, 2-[(4-tert-Butylphenyl)methyl]propanal, 4-(1,1-Dimethylethyl)-α-methylbenzenepropanal
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cannabis testing
cannabis testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=CC(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-11(10-15)9-12-5-7-13(8-6-12)14(2,3)4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
Clave InChI
SDQFDHOLCGWZPU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)