Key Documents
1.17925
Supelco
Chlorine Test Strips, colorimetric
greener alternative
0-20 mg/L (Cl₂), MQuant®
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químico de cloro
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Ensayo de cloro, colorimetric, 0-20 mg/L (Cl2), MQuant®
agency
suitable for EPA 1621
Quality Level
description
semi-quantitative
product line
MQuant®
specific analyte(s)
chlorine
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
0-20 mg/L (Cl2)
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Método: colorimétrico con tiras reactivas 0 - 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 mg/l Cl2, MQuant®
Las tiras reactivas de cloro MQuant® constituyen una prueba exploratoria rápida para el cloro libre y están indicadas principalmente para comprobar la utilización de desinfectantes clorados. Los desinfectantes clorados siguen siendo utilizados de manera habitual en todo el mundo; sus principales aplicaciones son la cloración del agua potable y de las piscinas. En la tira reactiva, el cloro oxida un compuesto orgánico a un color violeta. La concentración de cloro se mide de manera semicuantitativa por comparación visual de la zona de reacción en la tira reactiva con los campos de la escala de color. Para una medición cuantitativa o una medición del cloro total, consulte nuestros ensayos de cloro de nuestra cartera de productos Reflectoquant® o Spectroquant®.
Diseño para beneficios de sostenibilidad:
Seguimos demostrando nuestro compromiso con nuestro planeta y un futuro sostenible explorando formas de mejorar los productos existentes en nuestra cartera. Recientemente hemos revisado la línea actual de tiras reactivas MQuant® para identificar oportunidades clave destinadas a minimizar el impacto sin comprometer el rendimiento del producto.
Este producto se ha beneficiado de:
  • Tira reactiva con reducción
  • Tubo de aluminio reciclado
  • Folleto de instrucciones digital
Más información sobre la iniciativa: Pequeños cambios en las tiras reactivas para un gran impacto.
Application
  • 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina como indicador multicolorimétrico del cloro en el agua de conformidad con los valores de las directrices sanitarias: este estudio se centra en el uso de 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina como indicador de la presencia de cloro en el agua, proporcionando un método para asegurar el cumplimiento de las directrices sanitarias a través de una prueba visual y directa (Palladino et al., 2020).
  • Análisis del cloro libre en disolución acuosa a muy baja concentración con pruebas de flujo lateral: se introduce un método para analizar las concentraciones de cloro libre en el agua a niveles muy bajos utilizando ensayos de flujo lateral, que son cruciales para controlar la calidad del agua y garantizar las normas de seguridad (Schwenke et al., 2019).
  • Algunos factores que influyen en la estabilidad de SterilOx, un agua superoxidada: este artículo, aunque se centra en la estabilidad de SterilOx como desinfectante, aborda el contexto más amplio del uso de disoluciones de cloro en entornos que requieren medidas de saneamiento estrictas, destacando la importancia de realizar análisis regulares de cloro para garantizar la eficacia (Rossi-Fedele et al., 2011).
Linkage
Sustituye a: 17925-1; 17925
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Artículos
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Infórmese sobre el control de la desinfección y cómo seleccionar el desinfectante adecuado entre las diversas opciones disponibles en sus métodos y equipos de fotometría y reflectometría.
Infórmese sobre el control de la desinfección y cómo seleccionar el desinfectante adecuado entre las diversas opciones disponibles en sus métodos y equipos de fotometría y reflectometría.
Infórmese sobre el control de la desinfección y cómo seleccionar el desinfectante adecuado entre las diversas opciones disponibles en sus métodos y equipos de fotometría y reflectometría.
Protocolos
Patrón de AQA para el cloro libre - Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
Patrón de AQA para el cloro libre - Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Patrón de AQA para el cloro libre - Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
Ver todo