CRM36186
O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphate, Diethyl p-nitrophenyl phosphate, Paraoxon, Paraoxon-ethyl
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refracción
n20/D 1.51 (lit.)
densidad
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14NO6P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
WYMSBXTXOHUIGT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)