AmberTec™ UP550 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-50 mesh, anionic
Sinónimos:
resina de intercambio aniónico fuerte
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Resina de intercambio aniónico AmberTec™ UP550 OH,
descripción
Trimethylamine functionalised copolymer of styrene and divinylbenzene in the hydroxide form (CAS No. 69011-18-3; Water (CAS No. 7732-18-5)
formerly Dowex Monosphere 550A UPW OH
Formulario
beads
envase
pkg of 1 kg (14016-U)
pkg of 100 g (14015-U)
pkg of 20 kg (14019-U)
pkg of 5 kg (14018-U)
fabricante / nombre comercial
Du Pont AmberTec™
Parámetros
60 °C max. temp.
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene
grupo activo de la matriz
quaternary amine functional group
tamaño de partícula
590 μm std dev ±50
pH operativo
0-14
capacidad
1.0 eq/L by wetted bed volume
55-65 % water retention capacity ((OH))
técnica de separación
anion exchange
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota al pie de página
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)