Merck
216585
Supelco
Amberlite IRA-900 Ion Exchange Resin
chloride form, 16-50 mesh
Sinónimos:
mix mode ion exchange resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.21
Nombre del producto
Amberlite IRA900 chloride form, chloride form
densidad de vapor
<1 (vs air)
presión de vapor
17 mmHg ( 20 °C)
Formulario
beads
reticulante
>95 % cross-linked
temp. de autoignición
800 °F
Parámetros
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
humedad
58-64%
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
grupo activo de la matriz
quaternary ammonium
tamaño de partícula
650-820 μm
pH operativo
0-14
capacidad
1.0 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Amberlite IRA-900 chloride form is a macroporous, polystyrenic type 1 resin. This resin was found to catalyze the photodecomposition of carbon tetrachloride in ethanol.
Aplicación
Decolorante intermedio para soluciones ligeras, heparina concentrada a pH neutro, elimina iones metálicos.
Amberlite IRA-900 modified with metallophthalocyanines was used to remove 4-nitorphenol.
Características y beneficios
Resina macroreticular, fuertemente básica de porosidad moderadamente alta con funcionalidad benciltrialquilamonio que es útil para la decoloración y eliminación de materiales orgánicos.
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Catalysis of the photodecomposition of carbon tetrachloride in ethanol by an amberlite anion exchange resin.
Hoggard, Patrick E., and Andrea Maldotti.
J. Catal., 275, 243-249 (2010)
Eloïse Marais et al.
Journal of hazardous materials, 152(1), 293-301 (2007-08-08)
The adsorption of 4-nitrophenol using commercially available Amberlite IRA-900 modified with metal phthalocyanines (MPc) was investigated. The metallophthalocyanines immobilised onto the surface of Amberlite IRA-900 include Fe (FePcS4), Co (CoPcS4) and Ni (NiPcS4) tetrasulphophthalocyanines, and differently sulphonated phthalocyanine mixtures of
Comparison of strongly basic anion exchange resins applicability for the removal of palladium (II) ions from acidic solutions
Wolowicz, A., and Z. Hubicki
Chemical Engineering Journal, 171, 206-215 (2011)