A437
Bottom-of-the-bottle filter/sparger
pore size 2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Productos recomendados
Materiales
PEEK
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Upchurch Scientific, Inc A-437
Diámetro
23 mm
tamaño de poro
2 μm
compatibilidad
configured for 1/8 in. O.D. tubing
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)