Documentos clave
854984
Supelco
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/rubber septum, for use with 11.6 × 32 mm vial (standard opening), pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
PTFE/rubber septum
black polypropylene hole cap
Características
closure type black polypropylene hole cap
envase
pkg of 1000 ea
membrana de goma grosor
1.3 mm
Adaptador
thread for 8-425
compatibilidad
for use with 11.6 × 32 mm vial (standard opening)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)