66896-U
Empore™ SPE Disks
Carbon, diam. 47 mm, pk of 20
Sinónimos:
carbon, SPE disks, 47 mm
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Empore™ SPE Disks, matrix active group Carbon, diam. 47 mm, pk of 20
Línea del producto
Empore™
Nivel de calidad
composición
bed wt., 500 mg (per 47 mm disk)
envase
pk of 20
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
Diámetro
47 mm
membrana grosor
0.5 mm
tamaño
superficie
1100 m2/g
Matriz
activated carbon particle platform
grupo activo de la matriz
Carbon
tamaño de partícula
12 μm
Descripción general
The Empore line of SPE disks comprises of the most complete line of SPE disks for extracting large volumes of aqueous samples. The product line ranges from time-tested C18 to unique phase chemistries such as carbon and the highly polar Oil & Grease disk. The disks are ideal for environmental analysis where 1 L sample volumes are not uncommon and provide an efficient alternative to LLE.
Save Time & Money:
- Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
- Minimize SPE eluate evaporation time
- Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
- Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
- Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
- Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Aplicación
- Ground water - N-nitrosdeimethylamine
- Waste water - Oxamyl and methamidophos
- Drinking water - Trihalomethanes
- Reagent water - Clean-up for purge and trap applications
- Forensics - Fire accelerants, combustible vapors
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)