66872-U
Empore™ Extraction Disk solid phase extraction (SPE) Cartridge
matrix active group C18-SD, volume 3 mL, pk of 50
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Empore™ Extraction Disk Cartridge, matrix active group C18-SD, volume 3 mL, pk of 50
Materiales
polypropylene filter (graded density pre-filter)
Características
endcapped
envase
pk of 50
fabricante / nombre comercial
CDS Analytical 98-0604-0198-5
Extensión del etiquetado
18% C loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
lecho D.I.
7 mm
membrana grosor
0.75 mm
volumen
3 mL
grupo activo de la matriz
C18-SD
tamaño de partícula
50 μm
tamaño de poro
60 Å pore size
Descripción general
Layed above the SPE membrane is a polypropylene pre-filter to prevent particulates from reaching the underlying membrane. The dense particle packing and uniform distribution within the Empore membane offers outsanding extraction efficiency and reproducibility.
Save Time & Money:
- Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
- Minimize SPE eluate evaporation time
- Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
- Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
- Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
- Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Características y beneficios
- Reduced sample and elution volumes
- Reduced time for eluate evaporation
- Increase sampling throughput
- Eliminate channeling effects
- High and reproducible recoveries
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)