59988-U
Supel™ Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3.0 mm, HPLC Cartridge, pack of 3 ea
Sinónimos:
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 2 cm × 3.0 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L109
Línea del producto
Supel™
envase
pack of 3 ea
Parámetros
≤250 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (620 bar)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
cartucho L × D.I.
2 cm × 3.0 mm
superficie
155 m2/g
Matriz
porous graphitic carbon (PGC) particle platform
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
200 Å pore size
Intervalo de pH operativo
1-14
técnica de separación
mixed mode
reversed phase
Descripción general
and enhanced retention of compounds typically requiring hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) to retain. Through the use of patent-pending synthetic procedures, a narrow particle size distribution is prevalent with this technology, further enhancing the chromatographic performance that this column can display.
Nota de análisis
Nota al pie de página
Productos recomendados
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.