Documentos clave
59531-U
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Sinónimos:
TM=["SUPELCOSIL"]TM=["Suplex"]pKb-100 TM=["Supelguard"]Filter
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Cartucho SUPELCOSIL Suplex pKb-100 Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 kit
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L68
Línea del producto
SUPELCOSIL
Características
endcapped: no
envase
pkg of 1 kit
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
superficie
170 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
amide, alkyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å
pH operativo
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Nota al pie de página
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules.
Información legal
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)