59172
SUPELCOSIL™ Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC SUPELCOSIL™ Suplex PKB-100, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Agency
suitable for USP L68
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL™
Extensión del etiquetado
12.5% carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 10 mm
superficie
170 m2/g
cobertura de la superficie
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
grupo activo de la matriz
amide, alkyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å
intervalo de pH
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?