Key Documents
59197C30
Supelco
SUPELCOSIL ABZ+Plus (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Columna para HPLC SUPELCOSIL ABZ+Plus, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L60
product line
SUPELCOSIL
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL
packaging
1 ea of
extent of labeling
12.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 3 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.4 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
matrix active group
amide, alkyl phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
pH range
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Las columnas Supelcosil® ABZ+ Plus ofrecen elevada desactivación y selectividad única. Las partículas de sílice desactivadas con una distribución granulométrica muy estrecha aseguran una elevada eficiencia a baja contrapresión. Después de las reacciones de enlace y "fijación de grupos residuales" ("endcapping"), la fase ABZ+ Plus protege de forma efectiva los grupos silanol que no han reaccionado con la sílice, impidiendo que interaccionen con la mayor parte de los analitos, y proporciona picos simétricos independientemente de la funcionalidad del analito. Esta fase también le permite usar tampones de menor fuerza iónica sin necesidad de añadir un modificador de amina.
Features and Benefits
• Elevada eficacia para analitos polares, no polares y con carga
• Picos simétricos para los compuestos más reactivos
• Selectividad extraordinaria para compuestos polares y con carga.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)