59196
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC SUPELCOSIL™ ABZ+Plus, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L60
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL™
extent of labeling
12.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.4 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
amide, alkyl phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
pH range
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Categorías relacionadas
General description
Features and Benefits
• Picos simétricos para los compuestos más reactivos
• Selectividad extraordinaria para compuestos polares y con carga.
Legal Information
guard cartridge
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?