Documentos clave
58702
Tubo de PTFE
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
envase
pkg of 1 ea
Parámetros
500 psi max. pressure
L × D.I. × D.E.
10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
Descripción general
La tubería de Teflón TFE, flexible, económica, es ideal para usarse a presiones de hasta 500psi (35kg/cm2). Usela con analizador automático, para reacciones postcolumna, en sistemas de escalado preparativa, dispositivos de recolección de corriente entrante, y el control de compuestos fisiológicamente importantes.
La máxima temperatura de operación recomendada para el Teflón
TFE es 200°C, pero corta exposición a temperaturas mayores rara
vez resulta en daño.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)