51707
Heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-β-cyclodextrin
≥98.0%
Sinónimos:
TM-β-CD, TM‐β‐CyD, TRIMEB, 2,3,6-Tri-O-methyl-β-cyclodextrin, Trimethyl-β-cyclodextrin
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]25/D +157±4°, c = 1% in H2O
mp
170-178 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 50 mg/mL, slightly turbid, colorless
grupo funcional
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H]3[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]4[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]5[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]6[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]7[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]8[C@@H](COC)O[C@H](O[C@H]1[C@H](OC)[C@H]2OC)[C@H](OC)[C@H]8OC)[C@H](OC)[C@H]7OC)[C@H](OC)[C@H]6OC)[C@H](OC)[C@H]5OC)[C@H](OC)[C@H]4OC)[C@H](OC)[C@H]3OC
InChI
1S/C63H112O35/c1-64-22-29-36-43(71-8)50(78-15)57(85-29)93-37-30(23-65-2)87-59(52(80-17)44(37)72-9)95-39-32(25-67-4)89-61(54(82-19)46(39)74-11)97-41-34(27-69-6)91-63(56(84-21)48(41)76-13)98-42-35(28-70-7)90-62(55(83-20)49(42)77-14)96-40-33(26-68-5)88-60(53(81-18)47(40)75-12)94-38-31(24-66-3)86-58(92-36)51(79-16)45(38)73-10/h29-63H,22-28H2,1-21H3/t29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49+,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-/m1/s1
Clave InChI
DSDAICPXUXPBCC-MWDJDSKUSA-N
Descripción general
Aplicación
- To investigate the crystal structure of its complexes with m-iodophenol, 4-biphenylacetic acid and (R)- and (S)-flurbiprofen by X-ray analysis.
- To study the candidature of its complex with vitamin A for potential application as a drug delivery system for ophthalmic applications by high sensitivity fluorescence spectrometry and high pressure liquid chromatography (HPLC).
- In the determination of analyte composition in commercial samples by HPLC coupled to mass spectrometry (MS).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?