Documentos clave
58632
Upchurch Fingertight Fittings Kit
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
General description
Conexiones para alta presión. Incluye conexiones Delrin Fingertight, 4000psi/280kg/cm² (5) conexiones de acero inoxidable Fingertight, 6000psi/420kg/cm 10,000psi/700kg/cm² cuando se ajusta con llave (5) férrulas de agarre PEEK (10)
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1